Learn More
Diaminomaleonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10614672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10614672
Marque: Thermo Scientific Acros 172700250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1187-42-4
Formule moléculaire C4H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 108.1
Numéro MDL MFCD00001870
Clé InChI DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonyme diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
CID PubChem 2723951
Nom IUPAC (Z)-2,3-diaminobut-2-ènedinitrile
SMILES C(#N)C(=C(C#N)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaminomaleonitrile
Point de fusion 178.0°C to 179.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCC(NH2)=C(NH2)CN
Quantité 25 g
Beilstein 04, II, 949
Fieser 05,175; 04,480; 13,327; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmf and dimethyl, sulfoxide, slightly soluble in ethyl ether and dioxane, insol. in benzene,acetone,xylene,toluene and cs2
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diaminomaleonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./