Learn More
Spectrum Labs™ Dispositif de membrane de dialyse Spectropor Tube-A-Lyzer semi-perméable à usage unique
Marque:  Spectrum Labs™ 137002
Code produit. 11511100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Un dispositif de dialyse révolutionnaire jetable conçu pour la dialyse et la séparation rapides mais douces de volumes d’échantillons plus importants ; présentant une plus grande efficacité ainsi que la récupération de produits. Disponibles en 6 seuils de rétention des molécules (0,1 à 0,5 kDa, 3,5 à 5 kDa, 8 à 10 kDa, 20 kDa, 50 kDa et 100 kDa) et deux tailles de volume d’échantillon (8 à 10 ml et 25 à 28 ml).
Tube-A-Lyzer™ est un système de transfert de masse autonome prêt à l’emploi qui intègre une membrane de dialyse tubulaire semi-perméable à l’intérieur d’un boîtier de réservoir transparent pour séparer la chambre d’échantillon de la chambre tampon qui l’entoure. La membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique de haute pureté est sèche, imprégnée de 20 % de glycérine et offre une sélectivité moléculaire élevée. La longueur totale de la tubulure à membrane possède un volume de travail d’environ 28 ml (unités de longueur spéciales pour les volumes plus grands ou plus petits peuvent être fabriquées sur une base de construction personnalisée). Un port Luer Lock femelle est situé sur le dessus pour le chargement d’échantillons, la récupération ou les tests en cours de traitement à partir de la chambre d’échantillons à membrane fermée. Conçue pour la dialyse dynamique, la chambre du boîtier (tampon) est équipée de 6 mm de ports de raccord cannelé pour tuyau d’entrée et de sortie pouvant être connectés à une tubulure en plastique flexible (3/16 x 5/16 pouce de dia. int.) pour la recirculation d’un volume de tampon plus important à l’aide d’une pompe péristaltique. Les ports peuvent également être fermés pour faciliter uniquement la chambre tampon pour la dialyse statique (standard). Plusieurs dispositifs Tube-A-Lyzer™ peuvent être connectés en parallèle pour créer un plus grand collecteur de volume d’échantillon.
  • Maintient le gradient de concentration maximum
  • Empêche la polarisation et l’encrassement de la membrane
  • Fournit une pression hypo-osmotique pour faciliter la séparation
  • Permet d’obtenir des puretés d’échantillon plus élevées
  • Réduit le temps de quelques jours à quelques heures
  • Prêt à l’emploi et jetable
  • Stériles et apyrogènes
  • Membrane RC et CE de qualité biotechnologique (0,1 kDa à 100 kDa)
  • Chambre d’échantillon de volume large
  • Dialysat de recirculation pour une dialyse rapide
Applications typiques :
Dessalage ; concentration de plasma/sérum ; changement de tampon et de pH ; préparation des protéines pour l’électrophorèse ; concentration des anticorps ; élimination des contaminants ; études de liaison ; analyse en flux de dialyse/lots ; dialyse régulée par la température ; purification des extraits de culture tissulaire ; élution des protéines pour gel d’électrophorèse ; élimination des oligosaccharides de la solution protéique.
Spécification
Spécification
0,1 à 0,5 kDa
Ester de cellulose biotechnologique (CE)
8 à 10 ml
Dessalage ; Concentration de plasma/sérum ; Changement de tampon et de pH ; Préparation des protéines pour l’électrophorèse ; Concentration des anticorps ; Élimination des contaminants ; Études de liaison ; Analyse en flux de dialyse/lots ; Dialyse régulée par la température ; Purification des extraits de culture tissulaire ; Élution des protéines pour gel d’électrophorèse ; Élimination des oligosaccharides de la solution protéique.