Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clips de fixation pour poches de dialyse
Support solide permettent de suspendre des poches de dialyse dans des béchers ou des carafes
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18237-0000
31.30 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Clip solide permettant de suspendre des poches de dialyse dans des grands béchers ou des carafes dont l’épaisseur ne dépasse pas 0,63 cm (0,25 po)
- Les sachets glissent facilement dans la fente ; Le support peut alors se clipser sur le bord du récipient
- Possibilité de marquer des numéros de séquence sur la surface en PP lisse pour l’identification
- Autoclavable
Spécification
Clips pour poches de dialyse | |
Autoclavable | |
Naturel | |
Non stérile |