Learn More
Diallyldibutylétain
Code produit. p-7050877
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
Code produit. 11354567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039621.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15336-98-8
Formule moléculaire C14H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 315.088
Numéro MDL MFCD00014944
Clé InChI LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
CID PubChem 84873
Nom IUPAC dibutyle-bis(prop-2-ényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diallyldibutyltin
Densité 1.1002 g/mL
Point d’ébullition 81°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.5
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 315.07
Forme physique Liquide