Learn More
Mitutoyo™ Jauge d’épaisseur avec indicateur à cadran
Click to view available options
Plage:
de 0 à 10 mm
Description
Comparateur d'épaisseur
• Pour film, papier, carton, tôle..
• Résolution jusqu'à 1μm
• La pression exercée sur l'échantillon via le levier de commande est assurée par un ressort taré
• La déformation du matériau est constante pour des mesures reproductibles
• Le col de cygne correspond à la profondeur disponible dans la poignée
• Comparateur à touche plate
• Touche plate en céramique
• Touche sup. φ 10mm, inf. φ 11mm
• Col de cygne profondeur 30mm
• Comparateur
• Pour film, papier, carton, tôle..
• Résolution jusqu'à 1μm
• La pression exercée sur l'échantillon via le levier de commande est assurée par un ressort taré
• La déformation du matériau est constante pour des mesures reproductibles
• Le col de cygne correspond à la profondeur disponible dans la poignée
• Comparateur à touche plate
• Touche plate en céramique
• Touche sup. φ 10mm, inf. φ 11mm
• Col de cygne profondeur 30mm
• Comparateur
Spécification
Spécification
| Affichage | Analogique |
| Plage | de 0 à 10 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.