Learn More
Diaion™ CRB20, résine de chélation, type très poreux, 0,4 mmole/ml sur poly(styrène-divinylbenzène), Thermo Scientific Chemicals
Élimination des métaux de transition sans adsorption des métaux alcalino-terreux
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046781.A1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Diaion™ CR20, chelating resin | |
Highly porous type, 0.4mmole/mL on poly(styrene-divinylbenzene) | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
Billes | |
Odorless | |
Jaune |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche