Learn More
Anhydride (+)-diacétyl-L-tartrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10438672
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6283-74-5
Formule moléculaire C8H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 216.15
Numéro MDL MFCD00037918
Clé InChI XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
Synonyme 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
CID PubChem 513914
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique + 62.50
Nom IUPAC Acétate [(3R,4R)-4-acétyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl]
Poids de la formule 216.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.