Learn More
Diacétone-D-galactose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11441367
Diacétone-D-galactose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441367
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11441367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24899.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Diacetone-D-galactose is used to produce diacetone-d-galacturonic acid and oxalic acid. It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diacétone-D-galactose est utilisé pour produire de l’acide diacétone-D-galacturonique et de l’acide oxalique. Il est principalement utilisé dans la réaction biochimique et comme intermédiaire médical.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4064-06-6
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.29
Numéro MDL MFCD00063225
Clé InChI POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 70793572
Nom IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7 -tétraméthyl-5,5 a,8a,8 b-tétrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetone-D-galactose
Densité 1.143
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in Acetone,Chloroform and Methanol.
Poids de la formule 260.29
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10172043 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24899.06,B24899.14
Numéro de lot10236997 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24899.06,B24899.14
Numéro de lot10222209 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24899.06,B24899.14
Numéro de lotE01T045 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24899.06,B24899.14
Numéro de lot10210700 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24899.06,B24899.14
Nom du produit
Diacétone-D-galactose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >