Learn More
Diacetone acrylamide, 99%, ACROS Organics™
Code produit. 10623162
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetone acrylamide
Note relative au nom 99%
CAS 2873-97-4
Point de fusion 53°C to 57°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H15NO2
Formule linéaire CH2CHC(O)NHC(CH3)2CH2C(O)CH3
Numéro MDL MFCD00008788
Quantité 5 g
Synonyme diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
Clé InChI OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Nom IUPAC N-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamide
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
CID PubChem 17888
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder or Flakes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diacetone acrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.