Learn More
Di-tert-butyl phosphite, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13478658
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13086-84-5
Formule moléculaire C8H18O3P
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00014999,MFCD00014999
Clé InChI GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 21959072
Nom IUPAC ditert-butyl-phosphite
SMILES CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl phosphite
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 163°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3CO]2P(O)H
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.995
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl phosphite