Learn More
Dicarbonate de di-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10696962
Dicarbonate de di-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696962
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10696962
Marque: Thermo Scientific Acros 194670250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24424-99-5
Formule moléculaire C10H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00008805
Clé InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
CID PubChem 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nom IUPAC tert-butyle2(-méthylpropan-2-yl)carbonate d’oxycarbonyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl dicarbonate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 22.0°C to 24.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 56.0°C to 57.0°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O[CO2C(CH3)3]2
Indice de réfraction 1.4075 to 1.4095
Quantité 25 g
Fieser 04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
Merck Index 15, 3038
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462433 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194675000,194670100
Numéro de lotA0469151 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194675000,194670100
Numéro de lotA0458201 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194675000,194670100
Numéro de lotA0462433 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2024 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194670100,194675000
Numéro de lotA0443940 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194670100,194675000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Nom du produit
Dicarbonate de di-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >