Learn More
Dicarbonate de di-tert-butyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11477726
Dicarbonate de di-tert-butyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477726
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11477726
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14708.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour l’introduction du groupe de protection Boc. Le dicarbonate de di-tert-butyle est un réactif utilisé pour l’introduction du groupe de protection BOC. Elle joue un rôle important dans la préparation de la 6-acétyl-1,2,3,4-tétrahydropyridine en réagissant avec la 2-pipéridone. Il sert de groupe de protection utilisé dans la synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Miscible au décaline, au toluène, au tétrachlorure de carbone, au tétrahydrofurane, au dioxane, aux alcools, à l’acétone, à l’acétonitrile et au diméthylformamide. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les bases et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24424-99-5
Formule moléculaire C10H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 218.249
Numéro MDL MFCD00008805
Clé InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
CID PubChem 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nom IUPAC tert-butyle2(-méthylpropan-2-yl)carbonate d’oxycarbonyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl dicarbonate
Point de fusion 21°C to 24°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 37°C (99°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥97%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.409
Quantité 25 g
Numéro UN UN2930
Beilstein 1911173
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté ≥97%
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX14C006 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numéro de lot10241542 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numéro de lot10238556 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numéro de lotL04T061 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numéro de lot10203241 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Di-tert-butyl dicarbonate
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dicarbonate de di-tert-butyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >