Learn More
Tétraborate de di-sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Tétraborate de disodium decahydraté, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
Point de fusion | 75°C |
Couleur | Blanc |
pH | 9 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 381.36g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium tetraborate decahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.