Learn More
Acide di-p-toluoyl-D-tartrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-p-toluoyl-D-tartaric acid |
| Point de fusion | 169°C à 171°C |
| Beilstein | 3225584 |
| Nom IUPAC | (2S,3S)-2,3-bis(4-methylbenzoyloxy)butanedioic acid |
| Poids de la formule | 386.36 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Quantité | 5 g |
| Rotation optique | +139° (c = 1 dans l’éthanol) |