Learn More
Phtalate de di-n-propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11426976
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11426976
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24056.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Di-n-propyl phthalate is used to make plasticizers and polymer additives. It is also used in chemical reagents, organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate de di-n-propyle permet de fabriquer plastifiants et additifs pour polymères. Il est utilisé dans les réactifs chimiques et intermédiaires organiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-16-8
Formule moléculaire C14H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.294
Numéro MDL MFCD00009371
Clé InChI MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
CID PubChem 8559
ChEBI CHEBI:60069
Nom IUPAC dipropyl benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propyl phthalate
Point d’ébullition 168°C to 170°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2332522
Poids de la formule 250.3
Pourcentage de pureté 98%