Learn More
Éther di-n-propylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Di-n-propyl ether, is used as a solvent and intermediate for organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther di-n-propylique est utilisé comme solvant et intermédiaire pour la synthèse chimique organique.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau à 3 g/l (20°C), et est soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts et des halogènes.
L’éther di-n-propylique est utilisé comme solvant et intermédiaire pour la synthèse chimique organique.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau à 3 g/l (20°C), et est soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts et des halogènes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Di-n-propyl ether |
Point de fusion | -122°C |
Densité | 0.747 |
Point d’ébullition | 90°C to 91°C |
Point d’éclair | −28°C (−18°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2384 |
Informations sur la solubilité | It is slightly soluble in water 3g/L (20°C),soluble in alcohol and ether. |
Poids de la formule | 102.18 |
Pourcentage de pureté | 99% |