Learn More
Éther di-n-propylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439397
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Di-n-propyl ether, is used as a solvent and intermediate for organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther di-n-propylique est utilisé comme solvant et intermédiaire pour la synthèse chimique organique.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau à 3 g/l (20°C), et est soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts et des halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-43-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00009376
Clé InChI POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
CID PubChem 8114
Nom IUPAC 1-propoxypropane
SMILES CCCOCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propyl ether
Point de fusion -122°C
Densité 0.747
Point d’ébullition 90°C to 91°C
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2384
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water 3g/L (20°C),soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%