Learn More
Di-n-octyldichlorotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11378898
Di-n-octyldichlorotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378898
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11378898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041738.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Di-n-octyldichlorotin compounds are used as intermediates in the production of other organotin chemicals. Metatin and Acima. These products are also used as catalysts or industrial intermediates in the production of polyurethanes, silicone resins, synthetic lubricants, and MS polymer sealants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3542-36-7
Formule moléculaire C16H36Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 418.07
Numéro MDL MFCD00018091
Clé InChI DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichloridAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 77080
Nom IUPAC Dichloro(dioctyl)stannane
SMILES Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octyldichlorotin
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 175°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 416.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ18K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog Number041738.06,041738.14
Numéro de lotQ24G004 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/06/2023 Catalog Number041738,041738.06,041738.14
Numéro de lotT24E046 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041738.06,041738.14
Numéro de lotH08M27 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041738.06,041738.14
Numéro de lotR06H007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041738.06,041738.14
Nom du produit
Di-n-octyldichlorotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >