Learn More
Di-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10635922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10635922
Marque: Thermo Scientific Acros 117080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-48-5
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Numéro MDL MFCD00009557
Clé InChI LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
CID PubChem 3094
Nom IUPAC N-octyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-n-octylamine
Point de fusion 14°C to 15°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]2NH
Indice de réfraction 1.4412 to 1.4432
Quantité 25 g
Beilstein 04, 196
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide