Learn More
Di-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10574634
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-48-5
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Numéro MDL MFCD00009557
Clé InChI LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
CID PubChem 3094
Nom IUPAC N-octyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octylamine
Point de fusion 14°C to 15°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)7]2NH
Indice de réfraction 1.4412 to 1.4432
Quantité 500 g
Beilstein 04, 196
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide