Learn More
Oxyde de di-n-butylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397717
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 818-08-6
Formule moléculaire C8H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 248.941
Numéro MDL MFCD00001992
Clé InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CID PubChem 61221
Nom IUPAC dibutyl(oxo)étain
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin oxide
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Densité 1.58g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SnO
Quantité 250 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 4126243
Poids de la formule 248.92
Forme physique Poudre