Learn More
Oxyde de di-n-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-butyltin oxide |
| Point de fusion | >300°C |
| Densité | 1.58 |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)3]2SnO |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3146 |
| Beilstein | 4126243 |
| Poids de la formule | 248.94 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido