Learn More
Dichlorure de di-n-butylétain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337717
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
Code produit. 11337717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014116.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Intermédiaire d’organotine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 683-18-1
Formule moléculaire C8H18Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 303.842
Numéro MDL MFCD00000518
Clé InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
CID PubChem 12688
Nom IUPAC Dibutyle(dichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin dichloride
Point de fusion 39°C to 41°C
Couleur Blanc
Densité 1.36 g/mL
Point d’ébullition 135°C (10 mmHg)
Point d’éclair 168°C (334°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SnCl2
Indice de réfraction 1.4991
Quantité 250 g
Numéro UN UN2928
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Poids de la formule 303.83
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristalline