Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) de di-n-butyltine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416786
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22673-19-4
Formule moléculaire C18H32O4Sn
Numéro MDL MFCD00077994
Synonyme dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Point de fusion 26°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.515
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1992
Poids de la formule 431.16
Pourcentage de pureté 95%