Learn More
Dichlorure de di-n-butylgermanium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453357
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4593-81-1
Formule moléculaire C8H18Cl2Ge
Poids moléculaire (g/mol) 257.762
Numéro MDL MFCD00013590
Clé InChI VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
CID PubChem 20723
Nom IUPAC dibutyle(dichloro)germane
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylgermanium dichloride
Densité 1.208
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2GeCl2
Indice de réfraction 1.473
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 257.73
Pourcentage de pureté 97%