Learn More
Thermo Scientific™ Cellules compétentes DH10B ; haute efficacité
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
Description
- Elles conviennent au clonage de l’ADN contenant de la méthylcytosine, 5-hydroxyméthylcytosine et de la méthyladénine, ce qui permet de cloner efficacement l’ADN génomique procaryotique et eucaryotique
- Ces cellules sont adaptées à la construction de banques de gènes ou à la génération de bibliothèques d’ADNc à l’aide de vecteurs dérivés de plasmides
- Le marqueur φ80dlacZΔM15 permet une α-complémentation du gène β-galactosidase à partir de vecteurs pUC ou similaires pour permettre la sélection de colonies bleues / blanches sur des plaques de gélose bactérienne contenant du Bluo-Gal ou du X-Gal
- Haute efficacité de transformation : >1 x 109 cfu/µg d’ADN pUC19
- Convient aux applications de clonage courantes et à haut débit
- Permet la sélection de colonies bleues / blanches
- Deux réactions pratiques par emballage de flacons
- Le milieu S.O.C. Milieu de croissance inclus
- Convient à diverses applications nécessitant une haute efficacité de transformation :
- Clonage efficace de l’ADN d’origine procaryotique et eucaryotique
- Clonage de grands plasmides et de BAC
- Idéal pour la génération de bibliothèques d’ADNc à l’aide de vecteurs dérivés de plasmides
- Mutagénèse dirigée sur le site
- Génotype : F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ (ara-leu)7697 galU galK λ– rpsL(StrR) nupG
Remarque : Optimisé pour une utilisation avec le kit de clonage par PCR CloneJET (réf. catalogue K1231, K1232) et le kit de mutagénèse dirigée par perfusion (réf. catalogue F541), et disponible en version combo (réf. catalogue K123120, K123240, F542)
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Chimiquement compétent |
| Contient l’épisome F | Absence d’épisome F’ |
| Contenu et stockage | Glace carbonique (-80°C) |
| Souche bactérienne ou de levures | DH10B |
| Espèces | E. coli |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Clonage |
| Quantité | 20 réactions |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur