Learn More
Dextrose anhydre (granulés cristallins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Description
Le dextrose est souvent utilisé comme additif de culture cellulaire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dextrose Anhydrous |
Point de fusion | 146.1°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.9 |
Notes de qualité de la pureté | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99.8 % |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | HOCH2(CHOH)4CHO |
Quantité | 500 g |
Merck Index | 15, 4495 |