Learn More
Dextrine, Thermo Scientific Chemicals
29.75€ - 86.83€
Identifiants chimiques
CAS | 9004-53-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H32O16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 504.438 |
Numéro MDL | MFCD00081554 |
Clé InChI | FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N |
Synonyme | dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen |
CID PubChem | 62698 |
Nom IUPAC | (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10187030
|
Thermo Scientific Acros
406281000 |
100 g | Flacon en plastique |
29.75€
100g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10351441
|
Thermo Scientific Acros
406285000 |
500 g | Flacon en plastique |
86.83€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9004-53-9 | |
504.438 | |
FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N | |
62698 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O |
C18H32O16 | |
MFCD00081554 | |
dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen | |
(3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
Spécification
Dextrin | |
9004-53-9 | |
C18H32O16 | |
MFCD00081554 | |
dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen | |
FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N | |
(3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol | |
62698 | |
Authentique |
Blanc à jaune | |
Poudre cristalline | |
(C6H10O5)x | |
15, 2955 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O | |
504.438 | |
162.07 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-675-4
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only