Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15885118
Sel de sodium de sulfate de dextran, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15885118 Tous les produits Thermo Scientific Produits
50 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15885118
Marque: Thermo Scientific J14489.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nom IUPAC 4-aminobenzoate d’éthyle
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Poids de la formule 40,000- 50,000
Conditionnement Flacon en plastique
Nom du produit
Sel de sodium de sulfate de dextran, Thermo Scientific Chemicals >