Learn More
Dextran Clinical Grade MW 60,0, MP Biomedicals™
Le dextrane MP Biomedicals est un polysaccharide ramifié composé d’unités de glucose de liaison α (16) linéaires et de branches constituées de liaisons α (13).
Marque: MP Biomedicals 0218014050
69.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Taille entre 10 000 et 150 000 Kd
- Différentes utilisations dans différents domaines en fonction de son poids moléculaire
- L’utilisation de dextrane aussi long que les bras espaceurs hydrophiles améliore les performances des protéines immobilisées agissant sur les macromolécules
- Les dextranes sont utilisés pour un éventail d’applications : agrégants plaquettaires, extenseurs du volume plasmatique, régulateurs de pression osmotique, stabilisateurs, milieux de séparation d’organes, composants de matrice, copolymères, microporteurs, agents de liaison, modificateurs de viscosité, antithrombotiques, lubrifiants et composants de structure physique
- Ils peuvent être utilisés comme long bras espaceur hydrophile pour améliorer les performances (liberté de mouvement) des protéines conjuguées / liées
- Les dextranes peuvent être dérivatisés pour être utilisés dans les systèmes de biocapteurs
- Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.
Spécification
White powder | |
MFCD00130935 | |
Very soluble in water (50 mg/mL), slightly soluble in alcohol | |
Clinique |