Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants sous emballage Dexgrip
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Gant en coton tricoté / gris en polyamide.
- Paume et bouts des doigts revêtus de latex bleu et froissé pour une résistance à l’abrasion et à la perforation ainsi qu’une excellente préhension.
- S’adapte parfaitement et offre une bonne dextérité.
- Le filetage en coton absorbe la transpiration.
- Le dos ventilé assure une aération.
- Produit mis en évidence dans un emballage à paire unique efficace conçu pour un environnement en libre service.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | Risques intermédiaires de CATÉGORIE CE II, norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003, risques thermiques EN 407-2004, EPI de catégorie CE 2, assurance qualité ISO 9001/2000, numéro de certificat CE 0075/797/162/12/08/0519, numéro d’attestation CE 0075/797/162/12/08/0519 |
Classification | Dextérité : 5 |
Zone enduite | Paume, bouts des doigts |
Description | Calibre 10 |
Coating Material | Latex froissé |
Couleur | Gris, Bleu |
Cut Resistance Rating | 1 |
Matériau | PA, Latex, Coton |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 7 |