Learn More
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Marque: Medchem Express HY-N0348
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.Spécification
Dexamethasone 9,11-epoxide | |
White | |
C22H28O5 | |
DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
372.45 | |
99.3% | |
Solid |
24916-90-3 | |
Research | |
50 mg | |
C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O | |
372.45 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.