Learn More
Day Impex™ Recharge de flacon Dewar en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
170 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipients internes en verre borosilicaté
- À très faible vide
- Manipulation sécurisée et efficace de tous les gaz liquéfiés, mélanges de congélation et échantillons
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) intérieure | 50mm |
| Capacité (métrique) | 170 ml |
| Profondeur (métrique) intérieure | 50mm |
| Diamètre (métrique) interne | 77mm |