Learn More
Invitrogen™ Dossiers de développement (14 cm x 19 cm)
À utiliser lors de l’acquisition de membranes de transfert après le développement de signaux chimiluminescents (transfert Western, transfert d’acides nucléiques).
Marque: Invitrogen™ T2258
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dimensions : 14 x 19 cm
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Dossier de développement | |
30 folders | |
Température ambiante |