Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, 100+ % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | H2O |
Numéro MDL | MFCD00044636 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N |
SMILES | [2H]O[2H] |
Nom IUPAC | [(²H)oxy](²H) |
Poids moléculaire (g/mol) | 20.03 |