Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, 100,0+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10275880
Oxyde de deutérium, pour RMN, 100,0+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10275880
100 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10275880
Marque: Thermo Scientific Acros 166311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 100.0 atom % D
Densité 1,1050 g/ml
Deutérium (D) 99,95% min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,328
Gravité spécifique 1,105
Viscosité 1,25 mPa.s (20°C)
Quantité 100 ml
Point de fusion 3,8°C
Point d’ébullition 101,4°C
Formule linéaire D2O
Merck Index 15, 2942
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Poids de la formule 20.02
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466953 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numéro de lotA0466744 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numéro de lotA0466284 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numéro de lotA0463949 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numéro de lotA0462121 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Nom du produit
Oxyde de deutérium, pour RMN, 100,0+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >