Learn More
Chlorure de deutérium, pour RMN, solution de 20 % en poids dans du D2O, 100,0 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Deuterium chloride |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 100.0 atom % D |
Densité | 1.2000g/mL |
Deutérium (D) | 99,95% min |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.3726 |
Quantité | 5 g |
CAS | 7698-05-7 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449695 | Certificat d’analyse | 08/02/2023 | 175340050 |
A0399373 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 175340050 |
A0403580 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 175340050 |
A0402404 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 175340050 |
A0392273 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 175340050 |
Sécurité et traitement
- Deuterium chloride, 20 wt. % solution in D2O
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Deuterium chloride