Learn More
Réactif de détriylation Acide trichloroacétique à 3 % dans le dichlorométhane (p/v), Biosyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
:
Réactif de détriylation Acide trichloroacétique à 3 % dans le dichlorométhane (p/v), 2 500 ml
Description
- Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Detritylation reagent |
| Point de fusion | −95°C |
| CAS | 76-03-9 |
| Couleur | Incolore |
| % max. CAS | 0.03 |
| Point d’ébullition | 40°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide transparent |
| Gamme de produits | Biosyn |
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.