Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Liez et extrayez des endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) à partir d’échantillons d’anticorps ou de protéines à l’aide de résine en vrac ou de colonnes de ligand immobilisé de polymixine B.
246.00€ - 5450.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 4 000 à 6 000 liaisons de EU par ml de gel |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |
Gamme de produits | Detoxi-Gel™ |
Cible | Élimination des endotoxines |
Type | Gel d’élimination des endotoxines |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11866754
|
Thermo Scientific™
20339 |
10 ml |
246.00€
10mL |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11876754
|
Thermo Scientific™
20340 |
1 000 ml |
5450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le gel et les colonnes d’élimination des endotoxines de gel Detoxi Thermo Scientific™ fournissent une méthode rapide pour éliminer les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons.
La résine Detoxi-Gel est un support d’agarose en microbilles sur lequel la polymixine B a été immobilisée. Ce ligand se lie à la portion lipidique A des lipopolysaccharides (LPS) : cette forme dominante des endotoxines affecte les échantillons biologiques. Même les faibles niveaux d’endotoxines peuvent être toxiques pour les cellules ou les organismes et doivent être éliminés avant que les échantillons biologiques puissent être ajoutés aux cellules pour réaliser diverses expériences de traitement. La résine Detoxi-Gel fournit une méthode rapide d’élimination des endotoxines des échantillons. Il est disponible dans des colonnes pré-conditionnées pratiques et deux tailles de pâtes pour une utilisation dans des procédés à petite ou à grande échelle.Points clés :
Base d’affinité – utilise la polymixine B immobilisée pour éliminer les endotoxines en les liant à leurs domaines lipidiques A.
Haute capacité – 1 ml de résine de Detoxi-Gel élimine au moins 9,995 unités d’endotoxines à partir d’un échantillon de 5 ml contenant 10 000 EU de lipopolysaccharide (LPS)
Réutilisable – pas de perte de capacité de liaison même après 10 régénérations ; nécessite une activation et une régénération avec 1 % de désoxycholate de sodium (réf. 89904)
Essais requis – La récupération des protéines dépend du type et de la concentration des protéines ; des tests empiriques sont nécessaires pour valider la méthode pour des échantillons de protéines particuliers
Polyvalent – éliminez l’endotoxine des solutions protéiques, des milieux de culture cellulaire et des composants pharmacologiques
Matériel nécessaire :
Désoxycholate de sodium (réf. 89904) pour l’activation et la régénération de la résine.
Spécification
4 000 à 6 000 liaisons de EU par ml de gel | |
Detoxi-Gel™ | |
Gel d’élimination des endotoxines | |
Flacon |
Stockage à 4°C. | |
Élimination des endotoxines | |
Polymyxine B | |
Affinité, résine d’agarose |
Sécurité et traitement
- Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol