missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Nettoyant liquide Deterliquid™

Code produit. 11975634
Click to view available options
Volume (métrique):
5L
Conditionnement:
5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11975634

Marque: Smeg™ DETERLQD2

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce détergent alcalin. Les nettoyeurs liquides Smeg™ Deterliquid™ permettent d’obtenir d’excellents résultats de lavage et d’optimiser la désinfection thermique des instruments de laboratoire.

  • Pour une vaste gamme d’applications
  • Disponible dans un récipient de 5 L

Spécification

Type de produit Liquide alcalin D2 Deterliquid
Type de conteneur Canister
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 5L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DETERLIQUID D2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH206-Attention
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis