Learn More
Smeg™ Deterliquid I2
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
5L
Description
Détergent alcalin liquide fourni dans une bidon pratique de 5 L.
- Contient de l’hydroxyde de sodium, de l’acide phosphonique-carboxylique, de l’hypochlorite de sodium
Spécification
Spécification
| Type de conteneur | Bidon |
| Volume (impérial) | 1,32 gal. |
| Volume (métrique) | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deterliquid I2
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH206-Attention
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,sodium hypochlorite, tetrasodium-phosphonoethane-1,2-dicarboxylate, hexasodium-