Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation pour l’élimination des détergents & Plaques
Éliminez rapidement les concentrations élevées de détergents avec une perte minimale d’échantillons grâce aux résines d’élimination des détergents. La résine Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) est recommandée pour les concentrations de protéines allant jusqu’à 100 μg/ml, tandis que la résine Thermo Scientific Pierce convient aux concentrations supérieures à 100 μg/ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 87778
150.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24353" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10792447
  • 165.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les détergents et surfactants utilisés pour préparer des échantillons de protéines et de peptides peuvent interférer avec l’analyse par ELISA, la focalisation isoélectrique et la spectrométrie de masse (MS). L’élimination des détergents des échantillons peptidiques est particulièrement difficile et critique pour l’analyse MS. Même de faibles concentrations de détergents contaminent les instruments et perturbent la liaison des colonnes, l’élution et l’ionisation des peptides. La résine d’élimination des détergents HiPPR et Pierce est idéale pour éliminer rapidement les détergents courant des digestions tryptiques afin d’améliorer les résultats des analyses LC-MS/MS et MALDI-MS.
Optimisé : élimine > 95 % de détergent des échantillons de protéines ou de peptides
Rapide : le traitement des échantillons dure moins de 15 minutes
Efficace : élimine l’interférence des détergents dans les applications en aval comme ELISA, la focalisation isoélectrique et la spectrométrie de masse
Résine d’élimination des détergents Pierce
La résine d’élimination des détergents Pierce se lie efficacement à des concentrations élevées de détergents et les élimine des échantillons de 10 µl à 1 ml avec une perte minimale d’échantillon. Ces colonnes de microcentrifugation sont préemballées avec différents volumes de résine exclusive et sont idéales pour le traitement d’échantillons dont la concentration en protéines ou en peptides est supérieure à 100 µg/ml.
Kit de colonne de centrifugation pour l’élimination des détergents HiPPR
La résine HiPPR pour l’élimination des détergents a été optimisée pour des concentrations d’échantillons de 1 à 100 µg/ml et est idéale pour éliminer les détergents couramment utilisés, notamment SDS, Triton™ X-100, NP-40 et CHAPS à des concentrations de 0,5 à 1 %. La résine est disponible en colonnes de centrifugation pré-remplies, en plaques de centrifugation à filtre de 96 puits, et en résine en vrac pour une personnalisation.
Formats disponibles :
Suspensions épaisses de résine : résine en vrac fournie avec des colonnes de centrifugation vides de 0,8 ml
Colonnes de centrifugation : colonnes de microcentrifugeuse de 0,1 ml
Plaques de centrifugation à 96 puits : plaques de filtration à 96 puits prédistribuées, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 ml conique, colonne de centrifugation
Dès réception, conserver à 4°C. La résine est stockée dans 0,15 M de NaCl, 0,05 % d’azoture de sodium.
Ligand propriétaire
Élimination des détergents
5 colonnes de 2 ml
Colonne de centrifugation
Résine propriétaire, affinité
Pierce™
150 à 500 μl d’échantillon par colonne