Learn More
Cole-Parmer™ Kit de détection de la toxine botulique
Détecter avec précision de petites quantités de menaces, élevées toutefois, d’agents de guerre chimique biologique, sans préparation étendue d’échantillons ou équipement coûteux supplémentaire.
Marque:  Cole-Parmer™ 36108-14
Code produit. 13234493
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Résultats en 3-30 minutes
  • Facile à lire–deux lignes pour le positif ; une ligne pour le négatif
  • Sensibilité et spécificité élevées
  • Les sachets de collecte de déchets à risque biologique et les étiquettes de chaîne de garde sont inclus pour le contrôle et l’élimination ou le transport appropriés de l’échantillon et de l’essai
Spécification
Spécification
Kit de détection de la toxine botulique, dosage portatif, 10/boîte
Toxine botulique
10/boîte