Learn More
DETA NONOate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10245721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
Code produit. 10245721
Marque: Thermo Scientific Acros 328650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 146724-94-9 | C4H13N5O2 | 163.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146724-94-9
Formule moléculaire C4H13N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.2
Numéro MDL MFCD00278808
Clé InChI HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme deta nonoate, noc-18, deta-nonoate, diethylenetriamine nonoate, 2,2'-hydroxynitrosohydrazino bis-ethanamine, aeed/no, 1,1-bis 2-aminoethyl-2-hydroxy-3-oxotriazane, 3,3-bis aminoethyl-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene, detanonoate, 1-hydroxy-2-oxo-3,3-bis 3-aminoethyl-1-triazene
CID PubChem 1606
ChEBI CHEBI:50154
Nom IUPAC Amide N-[bis(2-aminoéthyl)amino]-N-hydroxynitreux
SMILES C(CN(CCN)N(N=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DETA NONOate
Point de fusion 98.0°C to 106.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Poids de la formule 163.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DETA NONOate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.