Learn More
Desvenlafaxine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.56€ - 132.66€
Identifiants chimiques
CAS | 93413-62-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H25NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 263.38 |
Clé InChI | KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol |
CID PubChem | 125017 |
ChEBI | CHEBI:83527 |
Nom IUPAC | 4-[2-(diméthylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)éthyl]phénol |
SMILES | CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15668745
|
Thermo Scientific Acros
461570010 |
1 g |
51.56€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15678745
|
Thermo Scientific Acros
461570050 |
5 g |
132.66€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
93413-62-8 | |
263.38 | |
desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol | |
CHEBI:83527 | |
CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O |
C16H25NO2 | |
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N | |
125017 | |
4-[2-(diméthylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)éthyl]phénol |
Spécification
Desvenlafaxine | |
0.5% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
C16H25NO2 | |
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N | |
4-[2-(diméthylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)éthyl]phénol | |
125017 | |
263.38 |
93413-62-8 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol | |
CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O | |
263.38 | |
CHEBI:83527 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Desvenlafaxine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Desvenlafaxine