Learn More
Brady™ Étiquettes infalsifiables en vinyle destructible pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Étiquettes en vinyle pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Marque: Brady™ 312074
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611.
- Ces références peuvent également être imprimées avec l'étiqueteuse M710 à condition que l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
- Le vinyle blanc mat hautes performances doté d'un adhésif permanent est idéal pour les applications qui nécessitent une résistance élevée aux manœuvres frauduleuses.
- Soyez prudent lors du retrait du support car le matériau est fragile.
- Température d'utilisation de -40 à 82°C
Spécification
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Tamper-resistant Labels | |
Identification générale, étiquetage de laboratoire | |
1 Label | |
500 Labels | |
-40°F à +176°F | |
0,0026 in | |
12.7 x 25.4 mm | |
1 in | |
25.4 mm |
None | |
Satin | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
-40°C | |
Rectangle | |
-40°C à +80°C | |
0.066 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm |