Learn More
Periodinane de Dess-Martin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439840
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Le parodonane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones. Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels. Il participe activement à l’oxydation des alcools amino-N protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le periodinane Dess Martin est utilisé pour oxyder les alcools primaires en aldéhydes et les alcools secondaires en cétones.Il est également utilisé comme oxydant pour les complexes avec des alcools multifonctionnels.Il participe activement dans l’oxydation des alcools N-amino-protégés sans épimérisation ni alcools allyliques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétone, l’acétonitrile et le chlorure de méthylène.Légèrement soluble dans l’éther et l’hexane.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Sensible à l’air et à l’humidité.Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les matériaux combustibles et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87413-09-0
Formule moléculaire C13H13IO8
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
Numéro MDL MFCD00130127
Clé InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dess-Martin periodinane
Point de fusion 130°C to 132°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1479
Beilstein 4548207
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,2933
Synonyme dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
Nom IUPAC Acétate de 1,1-bis(acétyloxy)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-benziodaoxol-1-yl
Poids de la formule 424.15
Pourcentage de pureté ≥95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dess-Martin periodinane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dess-Martin periodin