Learn More
Periodinane de Dess-Martin, solution à 15 % dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-99239 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
Code produit. 10562861
Marque: Thermo Scientific Acros 333110500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Prériodinane Dess-Martin, 10 à 15 %, C13H13IO8, numéro CAS-87413-09-0, 75-09-2, dess martin, dess-martin, périodinane dess-martin, périodinane dess-martin, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, périodinane dess martin, périodane dess-martin, réactif dess-martin, triacétoxypériodinane
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dess-Martin periodinane
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Formule moléculaire C13H13IO8
Numéro MDL MFCD00130127
Densité 1.3620g/mL
Synonyme dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Clé InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC Acétate de (1,1-diacétyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-yl)
Poids moléculaire (g/mol) 424.14
CID PubChem 159087
Poids de la formule 424.15
Pourcentage de pureté 10 to 15%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.362
Quantité 50 ml
Forme physique Liquide