Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desloratadine
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Desloratadine |
CAS | 100643-71-8 |
Point de fusion | 150.0°C |
Formule moléculaire | C19H19ClN2 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, propylene glycol, dmso |
Clé InChI | JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3C2=C2CCNCC2)=C1 |
Nom IUPAC | 13-chloro-2-(pipéridine-4-ylidène)-4-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1(15),3,5,7,11,13-hexaène |
Poids moléculaire (g/mol) | 310.83 |