Learn More
Fisherbrand™ Dessiccateurs avec embout 24/29 et valve
En verre borosilicaté 3.3 SIMAX. Dessiccateurs Fisherbrand avec embout 24/29 et vanne conçus pour une variété de travaux sous vide.
231.75€ - 785.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 13 130, DIN 12 491 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 Simax |
Type de produit | Dessiccateur |
Comprend | nz 24/29 et vanne |
Code produit | Marque | Type de produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15594635
|
Fisherbrand™
632415280254 |
Dessiccateur | 239 mm | 320 mm | 349 mm |
785.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15594625
|
Fisherbrand™
632415280154 |
Dessiccateur | 143 mm | 215 mm | 247 mm |
260.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15544635
|
Fisherbrand™
632415280204 |
Dessiccateur | 192 mm | 270 mm | 300 mm |
544.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15544625
|
Fisherbrand™
632415280104 |
Dessiccateur | 94 mm | 153 mm | 177 mm |
231.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre borosilicaté 3.3 SIMAX
- Conçu pour une variété de travaux sous vide
- Utilisé pour la dessiccation d’échantillons, le stockage de matériaux sensibles à l’humidité
Spécification
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Verre borosilicaté 3.3 Simax | |
Dessiccateur | |
nz 24/29 et vanne |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Dessiccateurs avec embout 24/29 et valve